2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302260-1G
APOSPC302260-1GEA
377
EUR
APOSPC302260-1G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832323 CAS-Nummer: 1017778-95-8 |