3-(Difluormethoxy)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302267-1G
APOSPC302267-1GEA 0 EUR
APOSPC302267-1G
3-(Difluormethoxy)zimtsäure 97%
3-(Difluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06205319
CAS-Nummer: 630424-87-2