3,5-Difluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G
PC302272-5G
PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA
128
EUR
APOSPC302272-1G
APOSPC302272-5G
APOSPC302272-10G
3,5-Difluor-o-toluylsäure 98%
3,5-Difluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832334 CAS-Nummer: 1003710-06-2 |