3,6-Dichlor-2-fluorbenzylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)methanamine

PC302274-1G
APOSPC302274-1GEA 58 EUR
APOSPC302274-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzylamin
3,6-Dichlor-2-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₆Cl₂FN
Molecular Weight: 194.04 g/mol
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025386
CAS-Nummer: 916420-66-1
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR