3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302285-1G
PC302285-5G
PC302285-10G
PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA
231
EUR
APOSPC302285-1G
APOSPC302285-5G
APOSPC302285-10G
APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrClF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795329 CAS-Nummer: 1431329-66-6 UN: 3265 ADR: 8,III |