3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302298-1G
PC302298-5G
PC302298-10G
PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA
154
EUR
APOSPC302298-1G
APOSPC302298-5G
APOSPC302298-10G
APOSPC302298-25G
3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832249 CAS-Nummer: 1017777-34-2 |