3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302302-1G
PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA
0
EUR
APOSPC302302-1G
APOSPC302302-5G
3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18783230 CAS-Nummer: 1352999-53-1 |