3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302304-1G
APOSPC302304-1GEA
0
EUR
APOSPC302304-1G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18783225 CAS-Nummer: 86256-47-5 |