3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302310-1G
APOSPC302310-1GEA 148 EUR
APOSPC302310-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025375
CAS-Nummer: 1005378-68-6