2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302311-1G
APOSPC302311-1GEA
0
EUR
APOSPC302311-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₄O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054244 CAS-Nummer: 1706431-05-1 |