3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302312-1G
APOSPC302312-1GEA
0
EUR
APOSPC302312-1G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molecular Weight: 189,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213553 CAS-Nummer: 292151-97-4 |