4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302314-1G
APOSPC302314-1GEA
313
EUR
APOSPC302314-1G
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril 97%
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832366 CAS-Nummer: 1017779-49-5 |