4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302320-1G
PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA
92.8
EUR
APOSPC302320-1G
APOSPC302320-5G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393819 CAS-Nummer: 1261673-90-8 |