4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302323-1G
PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA
0
EUR
APOSPC302323-1G
APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687205 CAS-Nummer: 1323966-24-0 UN: 3261 ADR: 8,III |