4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
PC302328-1G
APOSPC302328-1GEA
93.1
EUR
APOSPC302328-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₁ClFO₂ Molecular Weight: 204.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687185 CAS-Nummer: 1323955-60-7 |