4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC302339-1G
PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA
180
EUR
APOSPC302339-1G
APOSPC302339-5G
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687174 CAS-Nummer: 1242252-68-1 |