4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC302346-1G
PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA
0
EUR
APOSPC302346-1G
APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₉H₉F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398472 CAS-Nummer: 853771-91-2 |