4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
PC302347-1G
APOSPC302347-1GEA
168
EUR
APOSPC302347-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃O₄ Molecular Weight: 262,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398503 CAS-Nummer: 1262018-46-1 |