2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302352-1G
APOSPC302352-1GEA
1740
EUR
APOSPC302352-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃ClF₄O₃S Molecular Weight: 278,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054238 CAS-Nummer: 954388-19-3 |