5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302355-1G
APOSPC302355-1GEA
0
EUR
APOSPC302355-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆ClF₃O₃ Schmelzpunkt: 135…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519361 CAS-Nummer: 1092461-22-7 |