6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G
PC302370-5G
PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA
87
EUR
APOSPC302370-1G
APOSPC302370-5G
APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₄F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201035 CAS-Nummer: 1373920-97-8 |