(2,6-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302380-1G
APOSPC302380-1GEA
248
EUR
APOSPC302380-1G
(2,6-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 97%
(2,6-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂F₂OCH₃)CH₂COOH Molecular Weight: 186,16 g/mol Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115908 CAS-Nummer: 886498-65-3 |