2-Brom-6-chlor-4-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302382-5G
PC302382-10G
PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA
130
EUR
APOSPC302382-5G
APOSPC302382-10G
APOSPC302382-1G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranisol 98%
2-Brom-6-chlor-4-fluoranisol
Formel:
C₇H₅BrClFO Molecular Weight: 239.47 g/mol Schmelzpunkt: 40…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115952 CAS-Nummer: 222712-93-8 |