2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302389-1G
APOSPC302389-1GEA
130
EUR
APOSPC302389-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 219,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115978 CAS-Nummer: 886500-54-5 |