3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302398-5G
APOSPC302398-5GEA
136
EUR
APOSPC302398-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115847 CAS-Nummer: 886496-83-9 UN: 3265 ADR: 8,III |