4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302411-5G
PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA
0
EUR
APOSPC302411-5G
APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115833 CAS-Nummer: 1735-55-3 UN: 3261 ADR: 8,III |