6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302416-25G
PC302416-5G
PC302416-1G
APOSPC302416-25GEA
0
EUR
APOSPC302416-25G
APOSPC302416-5G
APOSPC302416-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115948 CAS-Nummer: 886499-63-4 UN: 3265 ADR: 8,III |