2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302422-1G
PC302422-5G
PC302422-250MG
APOSPC302422-1GEA
0
EUR
APOSPC302422-1G
APOSPC302422-5G
APOSPC302422-250MG
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₃ Schmelzpunkt: 236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371965 CAS-Nummer: 1218228-20-6 |