2,4-Difluor-3-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 366 EUR
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesäure 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258905
CAS-Nummer: 178974-97-5