2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302444-1G
APOSPC302444-1GEA
0
EUR
APOSPC302444-1G
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393805 CAS-Nummer: 1261779-40-1 |