2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302456-1G
APOSPC302456-1GEA
284
EUR
APOSPC302456-1G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116045 CAS-Nummer: 1039118-67-6 |