2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302460-1G
APOSPC302460-1GEA
0
EUR
APOSPC302460-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₇BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687198 CAS-Nummer: 1323966-23-9 UN: 1760 ADR: 8,III |