(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302462-1G
APOSPC302462-1GEA
116
EUR
APOSPC302462-1G
(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Molecular Weight: 234,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832317 CAS-Nummer: 1017778-84-5 |