2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302463-10G
PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA
395
EUR
APOSPC302463-10G
APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660245 CAS-Nummer: 886500-76-1 |