2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302464-10G
PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA
0
EUR
APOSPC302464-10G
APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115969 CAS-Nummer: 886500-30-7 |