3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
PC302486-1G
APOSPC302486-1GEA
224
EUR
APOSPC302486-1G
3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₀ClFO₃ Molecular Weight: 232,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687213 CAS-Nummer: 1323966-13-7 |