3-(4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302487-1G
APOSPC302487-1GEA
116
EUR
APOSPC302487-1G
3-(4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687220 CAS-Nummer: 1323966-45-5 |