3-(4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302489-1G
APOSPC302489-1GEA
342
EUR
APOSPC302489-1G
3-(4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832377 CAS-Nummer: 1017779-63-3 |