3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302493-1G
PC302493-5G
PC302493-250MG
PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA
0
EUR
APOSPC302493-1G
APOSPC302493-5G
APOSPC302493-250MG
APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116035 CAS-Nummer: 439587-14-1 |