3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302495-5G
PC302495-10G
PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA
136
EUR
APOSPC302495-5G
APOSPC302495-10G
APOSPC302495-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid 97%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₄Cl₂FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025384 CAS-Nummer: 916420-64-9 |