5,6-Difluoroxindol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Difluoroindolin-2-one
PC3025-1G
APOSPC3025-1GEA
97.3
EUR
APOSPC3025-1G
5,6-Difluoroxindol 95+%
5,6-Difluoroxindol
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075216 CAS-Nummer: 71294-07-0 |