3-[2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, Benzenepropanoic acid, 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)-
PC302500-1G
APOSPC302500-1GEA
166
EUR
APOSPC302500-1G
3-[2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₄O₂ Molecular Weight: 250,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687202 CAS-Nummer: 1323966-25-1 |