3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302504-1G
APOSPC302504-1GEA
114
EUR
APOSPC302504-1G
3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Molecular Weight: 216,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519314 CAS-Nummer: 1092460-66-6 |