3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302506-1G
APOSPC302506-1GEA
171
EUR
APOSPC302506-1G
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₃ Molecular Weight: 268.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025398 CAS-Nummer: 916420-74-1 |