3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302532-5G
PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA
0
EUR
APOSPC302532-5G
APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115853 CAS-Nummer: 886497-03-6 |