3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302537-5G
APOSPC302537-5GEA
154
EUR
APOSPC302537-5G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzoesäure 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₃ Molecular Weight: 204,59 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115864 CAS-Nummer: 886497-22-9 |