3-Chlor-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302541-5G
APOSPC302541-5GEA
59.6
EUR
APOSPC302541-5G
3-Chlor-5-fluorbenzamid
3-Chlor-5-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅ClFNO Molecular Weight: 173.57 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407964 CAS-Nummer: 874781-06-3 |