3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(3-chloro-5-fluorophenyl)propanoic acid
PC302542-1G
APOSPC302542-1GEA
116
EUR
APOSPC302542-1G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 217,625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115837 CAS-Nummer: 1259985-73-3 |