3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302551-1G
PC302551-5G
PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA
116
EUR
APOSPC302551-1G
APOSPC302551-5G
APOSPC302551-10G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molecular Weight: 273.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660205 CAS-Nummer: 886499-04-3 UN: 3265 ADR: 8 II |