3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302556-5G
APOSPC302556-5GEA
0
EUR
APOSPC302556-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662466 CAS-Nummer: 199327-34-9 |